Läs mer
1,1'-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H |
| Formel vikt | 212.081 |
| Procent renhet | >95% |