Läs mer
1,1'-(1,4-phenylene)bis-Ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diacetylbenzene |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 162.0681 |