Läs mer
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, 98+%
Produktkod. 11371377
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371377 100 g 100g
11351377 5 g 5g
11361377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01693.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1522-22-1 | C5H2F6O2 | 208.059 g/mol
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store away from oxidizing agents, reducing agents and water. Hygroscopic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1522-22-1
Molekylformel C5H2F6O2
Molekylvikt (g/mol) 208.059
MDL-nummer MFCD00000426
InChI-nyckel QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 73706
IUPAC-namn 1,1,1,5,5,5-hexafluorpentan-2,4-dion
LEDER C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
Densitet 1.486
Kokpunkt 69°C to 71°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Brytningsindex 1.334
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1790138
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 208.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.