Läs mer
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11352237
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11352237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09724.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20583-66-8
Molekylformel C7H2F10O2
Molekylvikt (g/mol) 308.08
MDL-nummer MFCD00040961
InChI-nyckel SUORUQZBFOQDGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-decafluoro-2,4-heptanedione, 3h,3h-perfluoroheptane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-decafluoroheptane-2,4-dione, acmc-1cb0q, 3h,3h-perfluoro-2,4-heptanedione, 1,1,1,2,2,3,3,7,7,7-decafluoroheptane-4,6-dione, 1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-decafluoro-2,4-heptadione, 2,4-heptanedione,1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-decafluoro, 1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-decakis fluoranyl heptane-2,4-dione
PubChem CID 425461
IUPAC-namn 1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-decafluoroheptane-2,4-dione
LEDER FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Kokpunkt 98°C to 100°C
Flampunkt None
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1889488
Formel vikt 308.08
Procent renhet 97%