Läs mer
1,1'-(1,5-Pentanediyl)bis[1-butylpyrrolidinium] Difluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(1,5-Pentanediyl)bis[1-butylpyrrolidinium] Difluoride |
| CAS | 1245190-20-8 |
| Molekylformel | C21H44F2N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-(1,5-Pentanediyl)bis[1-butylpyrrolidinium] fluoride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H44N2.2FH/c1-3-5-14-22(18-10-11-19-22)16-8-7-9-17-23(15-6-4-2)20-12-13-21-23;;/h3-21H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| LEDER | CCCC[N+]1(CCCC1)CCCCC[N+]2(CCCC2)CCCC.[F-].[F-] |
| IUPAC-namn | 1,1'-(pentane-1,5-diyl)bis(1-butylpyrrolidin-1-ium) fluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.58 |
| Formel vikt | 362.35 |