Läs mer
1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol hydrochloride |
| CAS | 179388-65-9 |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O2 . H Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AH 11110 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O2.ClH/c22-21(23-13-7-2-8-14-23)15-18(24)16-25-20-12-6-5-11-19(20)17-9-3-1-4-10-17;/h1,3-6,9-12,18,22,24H,2,7-8,13-16H2;1H |
| LEDER | Cl.OC(COc1ccccc1c2ccccc2)CC(=N)N3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 4-imino-1-(2-phenylphenoxy)-4-piperidin-1-ylbutan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.904 |
| Formel vikt | 374.176 |