Läs mer
1-(1,1-dimetyletyl)-3,5-dimetylbensen, Mikromol™
Beskrivning
1-(1,1-dimetyletyl)-3,5-dimetylbensen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-tert-Butyl-m-Xylene |
| CAS | 98-19-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-tert-Butyl-m-Xylene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H18 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Xylometazoline Hydrochloride Impurity D, Xylometazoline Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-tert-butyl-3,5-dimetylbensen |
| Visa mer |