Läs mer
1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodobenzene |
| CAS | 860556-27-0 |
| Molekylformel | C11H15I |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-tert-Amyl-4-iodo-benzene, 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodo-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15I/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C)(C)c1ccc(I)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-iodo-4-(2-methylbutan-2-yl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.14 |
| Formel vikt | 274.0218 |