Läs mer
1,1′-[1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Diheptanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Diheptanoate |
| CAS | 913077-39-1 |
| Molekylformel | C17 H32 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1′-[1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Diheptanoate, (2-heptanoyloxy-3-hydroxy-propyl) heptanoate, 1,1 ́-[1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]diheptanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O5/c1-3-5-7-9-11-16(19)21-14-15(13-18)22-17(20)12-10-8-6-4-2/h15,18H,3-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCC |
| IUPAC-namn | (2-heptanoyloxy-3-hydroxypropyl) heptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.433 |
| Formel vikt | 316.225 |