Läs mer
1,1′,1′′-(Methoxymethanetriyl)tribenzene (Methyl Trityl Ether), Mikromol™
Beskrivning
1,1′,1′′-(Methoxymethanetriyl)tribenzene (Methyl Trityl Ether)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Triphenylmethyl Ether |
| CAS | 596-31-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl Triphenylmethyl Ether |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H18 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,1',1'-(Methoxymethylidyne)tris-benzene, Ether, methyl trityl (6CI,7CI,8CI), 1,1',1'-(Methoxymethylidyne)tris[benzene], Methoxytriphenylmethane, Methyl triphenylmethyl ether, Methyl trityl ether, NSC 64, Triphenylmethoxymethane, Triphenylmethyl methyl ether, Trityl methyl ether, Zidovudine Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3 |
| LEDER | COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [methoxy(diphenyl)methyl]benzene |
| Visa mer |