missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, TRC

Produktkod. 30007543
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007543 1 g
17962025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3049251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 83314-78-7
Molekylformel C29H33NO4
Molekylvikt (g/mol) 459.58
IUPAC-namn 3,3'-(isopropylazanediyl)bis(1-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol)
LEDER CC(N(CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC(O)COC3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1-naphthalenyloxy)]-2-propanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H33NO4/c1-21(2)30(17-24(31)19-33-28-15-7-11-22-9-3-5-13-26(22)28)18-25(32)20-34-29-16-8-12-23-10-4-6-14-27(23)29/h3-16,21,24-25,31-32H,17-20H2,1-2H3
Formel vikt 459.24
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.