missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol] |
| CAS | 130115-65-0 |
| Molekylformel | C25 H31 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol], Pindolol Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31N3O4/c1-17(2)28(13-18(29)15-31-24-7-3-5-22-20(24)9-11-26-22)14-19(30)16-32-25-8-4-6-23-21(25)10-12-27-23/h3-12,17-19,26-27,29-30H,13-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N(CC(O)COc1cccc2[nH]ccc12)CC(O)COc3cccc4[nH]ccc34 |
| IUPAC-namn | 1-[[2-hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-propan-2-ylamino]-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.53 |
| Formel vikt | 437.2315 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?