Läs mer
1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol], Mikromol™
Beskrivning
1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol]
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol] |
| CAS | 154784-36-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol] |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H41 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis-[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol], Metoprolol Succinate Imp. O (EP), Metoprolol Tartrate Imp. O (EP), Metoprolol Imp. O (EP), Metoprolol USP Related Compound D, Metoprolol USP RC D, Metoprolol Related Compound D, Metoprolol Succinate Impurity O, Metoprolol Tartrate Impurity O, Metoprolol Impurity O, Metoprolol Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C27H41NO6/c1-21(2)28(17-24(29)19-33-26-9-5-22(6-10-26)13-15-31-3)18-25(30)20-34-27-11-7-23(8-12-27)14-16-32-4/h5-12,21,24-25,29-30H,13-20H2,1-4H3 |
| LEDER | COCCc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)C(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl]-propan-2-ylamino]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Visa mer |