missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] Hydrochloride (Tertiary Amine Derivative Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17952256
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952256 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17952256 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0043.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] Hydrochloride (Tertiary Amine Derivative Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] Hydrochloride
CAS 2172495-51-9
Analyt- eller komponentnamn 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C29 H33 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Propranolol Hydrochloride Imp. B (EP), Propranolol Imp. B (EP), 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] Hydrochloride, Propranolol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Tertiary Amine Derivative Hydrochloride of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Propranolol Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C29H33NO4.ClH/c1-21(2)30(17-24(31)19-33-28-15-7-11-22-9-3-5-13-26(22)28)18-25(32)20-34-29-16-8-12-23-10-4-6-14-27(23)29;/h3-16,21,24-25,31-32H,17-20H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CC(C)N(CC(O)COc1cccc2ccccc12)CC(O)COc3cccc4ccccc34
IUPAC-namn 1-[(2-hydroxy-3-naphthalen-1-yloxypropyl)-propan-2-ylamino]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 496.04
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 495.2176 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.