Läs mer
1,1',1' '-Methylidynetris[4-isocyanato-benzene (25-35% in ethyl acetate) (>85%), TRC
Produktkod. 30004894
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004894 2.5 g
30010677 5 g
30007460 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3124602.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2422-91-5
Molekylformel C22H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 367.36
IUPAC-namn 1-[bis(4-isocyanatophenyl)methyl]-4-isocyanatobenzene
LEDER O=C=Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N=C=O)c3ccc(cc3)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C22H13N3O3/c26-13-23-19-7-1-16(2-8-19)22(17-3-9-20(10-4-17)24-14-27)18-5-11-21(12-6-18)25-15-28/h1-12,22H
Formel vikt 367.0957
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene 25-35 %