Läs mer
1,1,1-Trichloro-2-(2-chlorophenyl-d4)-2-(4-chlorophenyl-d4)ethane, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDT D8 |
| CAS | 221899-88-3 |
| Molekylformel | C14 2H8 H Cl5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])C(Cl)(Cl)Cl)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,4,5-tetradeuterio-6-[2,2,2-trichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.54 |
| Formel vikt | 359.9649 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 95% Chemical Purity |