Läs mer
1,1,1-Trikloro-2-metyl-2-propanolhemihydrat, 98 %
Beskrivning
1,1,1-Triklor-2-metyl-2-propanol hemihydrat omvandlar bensisoxazol tillα -aryloxiisosmörsyra. Det bildar eutektikum med dimetylsulfon, vilket är det mest lämpliga mediet för frystorkning på grund av dess höga solubiliseringsförmåga och goda lösningsmedelsavlägsnande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,1,1-Triklor-2-metyl-2-propanol hemihydrat omvandlar bensisoxazol tillα -aryloxiisosmörsyra. Det bildar eutektikum med dimetylsulfon, vilket är det mest lämpliga mediet för frystorkning på grund av dess höga solubiliseringsförmåga och goda lösningsmedelsavlägsnande.
Löslighet
Löslig i etanol, eter, kloroform och glycerol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate |
| Smältpunkt | 98°C to 100°C (anhydrous) |
| Kokpunkt | 167°C |
| Flampunkt | >100°C (212°F) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 878167 |
| Merck Index | 14,2129 |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol,ether,chloroform,and glycerol. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 186.47 (177.46 Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.