Läs mer
1,1,1-Trikloro-2-metyl-2-propanolhemihydrat, 98 %
Produktkod. 11449482
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449482 100 g 100g
11439482 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449482 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10181.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6001-64-5 | C4H11Cl3O2 | 197,48 g/mol
1,1,1-Triklor-2-metyl-2-propanol hemihydrat omvandlar bensisoxazol tillα -aryloxiisosmörsyra. Det bildar eutektikum med dimetylsulfon, vilket är det mest lämpliga mediet för frystorkning på grund av dess höga solubiliseringsförmåga och goda lösningsmedelsavlägsnande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,1,1-Triklor-2-metyl-2-propanol hemihydrat omvandlar bensisoxazol tillα -aryloxiisosmörsyra. Det bildar eutektikum med dimetylsulfon, vilket är det mest lämpliga mediet för frystorkning på grund av dess höga solubiliseringsförmåga och goda lösningsmedelsavlägsnande.
Löslighet
Löslig i etanol, eter, kloroform och glycerol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6001-64-5
Molekylformel C4H11Cl3O2
Molekylvikt (g/mol) 197.48
MDL-nummer MFCD00004461
InChI-nyckel HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
IUPAC-namn molekylärt väte;1,1,1-triklor-2-metylpropan-2-ol;hydrat
LEDER [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Smältpunkt 98 °C till 100 °C (vattenfritt)
Kokpunkt 167 °C
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 878167
Merck Index 14,2129
Löslighetsinformation Löslig i etanol, eter, kloroform och glycerol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 186,47 (177,46 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.