Läs mer
1,1,1-Trikloro-2-metyl-2-propanolhemihydrat, 98 %
Produktkod. 10051650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051650 500 g Plastflaska 500g
10646924 100 g Plastflaska 100g
10147703 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10051650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150305000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6001-64-5 | 0·5 H2O | 186,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6001-64-5
Molekylformel 0·5 H2O
Molekylvikt (g/mol) 186.47
MDL-nummer MFCD02179352
InChI-nyckel HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
IUPAC-namn molekylärt väte;1,1,1-triklor-2-metylpropan-2-ol;hydrat
LEDER [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1, 1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75 °C till 79 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 173 °C till 175 °C
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 till 102,5 % (tidigare Cl) (argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 0·5H2O
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7,7 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter, kloroform, glycerol
Formel vikt 186.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.