Läs mer
1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorobutanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3 |
| Formel vikt | 175.9562 |
| Procent renhet | >95% |