Läs mer
1,1,1-Trichloroethane in Dimethyl Sulfoxide, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389757 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16389757 1 mL
1 options
Produktkod. 16389757 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPS3605DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,1,1-Trichloroethane71-55-650,000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trichloroethane in Dimethyl Sulfoxide
Namnnotering USP 467 Standard
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 71-55-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Explosionsgräns 1.8% (volume); 63% (volume)
Tändpunkt 270°C
Ångtryck 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnamn 1,1,1-Trichloroethane
Densitet 1.1g/cm3
Fysisk form Fluid
Molekylformel C2H3Cl3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(Cl)(Cl)Cl
Element 1,1,1-Trichloroethane
IUPAC-namn 1,1,1-trichloroethane
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Molekylvikt (g/mol) 133.396
PubChem CID 6278
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:36015
Kvalitet USP
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50, 000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1-Trichloroethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-trichloroethane
Product intended for laboratory use only