Läs mer
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione, 98%
Produktkod. 10286840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10286840 10 mL 10ml
10206850 25 mL 25ml
11994871 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10286840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216710100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 367-57-7 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-57-7
Molekylformel C5H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 154.09
MDL-nummer MFCD00000427
InChI-nyckel SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
PubChem CID 73943
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion
LEDER CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Färg Orange till gult
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 105.0°C to 107.0°C
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH2COCF3
Brytningsindex 1.3870 to 1.3900
Kvantitet 10 mL
Beilstein 01,III,3123
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 154.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.