Läs mer
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione, 98%
Produktkod. 11477666
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477666 5 g 5g
11487666 25 g 25g
11497666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14682.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 367-57-7 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentandion har använts som reagens vid framställning av 2-alkylkarbonyl- och 2-bensoyl-3-trifluorometylkinoxalin-1,4-di-N-oxidderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentandion har använts som reagens vid framställning av 2-alkylkarbonyl- och
2-bensoyl-3-trifluorometylkinoxalin-1,4-di-N-oxidderivat.
Löslighet Löslig i vatten (något) och
många organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-57-7
Molekylformel C5H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 154.09
MDL-nummer MFCD00000427
InChI-nyckel SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
PubChem CID 73943
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion
LEDER CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Densitet 1.274
Kokpunkt 105°C to 107°C
Flampunkt 26°C (79°F)
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1705177
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly) and many organic solvents.
Formel vikt 154.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.