Läs mer
1,1,1-Trifluoro-2-butanone, 96%
Produktkod. 11333806
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333806 1 g 1g
11343806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16868.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 381-88-4 | C4H5F3O | 126.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 381-88-4
Molekylformel C4H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 126.08
MDL-nummer MFCD00190641
InChI-nyckel QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2-butanone, 1,1,1-trifluorobutane-2-one, 2-butanone, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoromethyl ethyl ketone, trifluoro-2-butanone, acmc-20ap8w, trifluoromethylethylketone, ethyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl ethyl ketone, 1,1-trifluoro-2-butanone
PubChem CID 238288
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorbutan-2-on
LEDER CCC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Densitet 0.929
Kokpunkt 44°C to 45°C
Flampunkt −17°C (1°F)
Brytningsindex 1.307
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1702220
Formel vikt 126.08
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.