Läs mer
1,1,1-Trifluor-2-butanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1-Trifluoro-2-butanone |
| CAS | 381-88-4 |
| Molekylformel | C4H5F3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trifluorobutan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.08 |
| Formel vikt | 126.0292 |