Läs mer
1,1,1-Trifluor-2-butanon, TRC
Produktkod. 30455181
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30455181 5 g
1 options
Produktkod. 30455181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3818805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
CAS 381-88-4
Molekylformel C4H5F3O
Kvantitet 5 g
Synonym Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602
InChI formel InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
LEDER CCC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorobutan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 126.08
Formel vikt 126.0292