Läs mer
1,1,1-Trifluor-2-iodoethan, TRC
Produktkod. 30452562
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30452562 5 g
1 options
Produktkod. 30452562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7904005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
CAS 353-83-3
Molekylformel C2H2F3I
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
InChI formel InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
LEDER FC(F)(F)CI
IUPAC-namn 1,1,1-trifluor-2-iodoetan
Molekylvikt (g/mol) 209.94
Formel vikt 209.9153