Läs mer
1,1,1-Trifluor-2-propanol, 97 %
Produktkod. 11367586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367586 25 g 25g
11357586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11150.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 374-01-6 | C3H5F3O | 114,067 g/mol
1,1,1-Trifluoro-2-propanol används som en kemisk byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,1,1-Trifluoro-2-propanol används som en kemisk byggsten.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-01-6
Molekylformel C3H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 114.067
MDL-nummer MFCD00014403
InChI-nyckel GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoroisopropanol, 1,1,1-trifluoropropanol-2, 1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 1-methyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem12648, acmc-20ap8u, 1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol,1,1-trifluoro
PubChem CID 9774
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorpropan-2-ol
LEDER CC(C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Densitet 1.259
Kokpunkt 75 °C till 76 °C
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Brytningsindex 1.3175
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1734738
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 114.07
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.