Läs mer
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 98+%
Produktkod. 11450887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450887 5 g 5g
11440887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23284.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.965 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 460-37-7
Molekylformel C3H4F3I
Molekylvikt (g/mol) 223.965
MDL-nummer MFCD00038531
InChI-nyckel ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
PubChem CID 156165
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-3-jodpropan
LEDER C(CI)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
Densitet 1.911
Kokpunkt 89°C to 90°C
Flampunkt None
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 5 g
Beilstein 1698182
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 223.96
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3,3-Trifluoropropyl iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.