Läs mer
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone, 97%
Produktkod. 11363796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363796 1 g 1g
11373796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16851.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 350-92-5 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 350-92-5
Molekylformel C9H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 188.149
MDL-nummer MFCD00068171
InChI-nyckel IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-trifluoro-3-phenylacetone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro-3-phenyl, acmc-20amz1, trifluoromethylbenzyl ketone, benzyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl benzyl ketone, ksc227m3d
PubChem CID 222958
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-3-fenylpropan-2-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Densitet 1.22
Kokpunkt 51°C to 52°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 1 g
Beilstein 2614467
Formel vikt 188.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.