Läs mer
1,1,1-Trifluor-4-jodobutan, 98+%, stab. med koppar
Produktkod. 11410278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410278 5 g 5g
11400278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23811.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 461-17-6 | C4H6F3I | 237,992 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-17-6
Molekylformel C4H6F3I
Molekylvikt (g/mol) 237.992
MDL-nummer MFCD00041543
InChI-nyckel LNDGACQEAYKNOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-iodobutane, 4,4,4-trifluorobutyl iodide, 4-iodo-1,1,1-trifluorobutane, butane, 1,1,1-trifluoro-4-iodo, 1,1,1-trifluoro-4-iodo-butane, acmc-209k5v, 4,4,4-trifluorobutyliodide, ksc235m2j, 1-iodo-4,4,4-trifluoro-butane
PubChem CID 2775189
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-4-jodbutan
LEDER C(CC(F)(F)F)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Densitet 1.85
Kokpunkt 126 °C till 127 °C
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Linjär formel CF3(CH2)3I
Brytningsindex 1.4335
Kvantitet 5 g
Beilstein 1736064
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 237.99
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.