Läs mer
1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, 95%
Produktkod. 11469352
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469352 25 g 25g
11459352 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469352 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10112.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 22767-90-4 | C8H11F3O2 | 196.17 g/mol
Useful for solvent extraction and GC separation of metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Useful for solvent extraction and GC separation of metals.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22767-90-4
Molekylformel C8H11F3O2
Molekylvikt (g/mol) 196.17
MDL-nummer MFCD00040841
InChI-nyckel BVPKYBMUQDZTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloyltrifluoroacetone, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl, acmc-1cann, tos-bb-0655, 1,1,1-trifluoro-5,5,-dimethyl-2,4-hexanedione
PubChem CID 89830
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethylhexane-2,4-dione
LEDER CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione
Densitet 1.13
Kokpunkt 68°C to 71°C (6 mmHg)
Flampunkt 34°C (93°F)
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1708830
Formel vikt 196.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.