Learn More
1,1,1-trifluor-5-metyl-2,4-hexandion, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10627221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Conditionnement:
25g
Code produit Kvantitet Förpackning unitSize
10627221 25 g Glasflaska 25g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10627221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421760250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
CAS 30984-28-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 61°C (48.0 mmHg)
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H9F3O2
Linjär formel CF3COCH2COCH(CH3)2
Brytningsindex 1.4005 to 1.4025
MDL-nummer MFCD00045106
Kvantitet 25 g
Synonym 1,1,1-trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione, trifluoroacetyl isobutyrylmethane, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro-5-methyl, 5-methyl-1,1,1-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro-5-methyl, tos-bb-0654, 2,4-dioxo-5-methyl-1,1,1-trifluorohexane, 5-methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
InChI-nyckel QDJWKASBKAMIDF-ZZXKWVIFSA-N
LEDER CC(C)C(=O)\C=C(\O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-5-metylhexan-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 182.14
PubChem CID 160191
Formel vikt 182.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Conseils de prudence
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.