Läs mer
1,1,1-Trifluor-N-((trifluormetyl)sulfonyl)metansulfonamid, TRC
Produktkod. 30136486
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136486 500 mg
30012673 50 mg
30010442 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT788073500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82113-65-3
Molekylformel C2HF6NO4S2
Molekylvikt (g/mol) 281.15
Synonym Bis(trifluoromethane)sulfonimide, Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Triflimide, Triflic Imide, Trifluoromethanesulfonimide;
IUPAC-namn 1,1,1-trifluor-N-(trifluormetylsulfonyl)metansulfonamid
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)methanesulfonamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
Formel vikt 280.9251