Läs mer
1,1,1-Trifluoroaceton, 95 %
Produktkod. 11420054
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420054 100 g 100g
11410054 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13556.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112,051 g/mol
1,1,1-trifluoraceton används i en syntes av 2-trifluormetyl-7-azaindoler som börjar med 2,6-dihalopyridiner. Den härledda kirala iminen användes för att framställa enantiopenα -trifluormetylalaniner och diaminer via en Strecker-reaktion följt av antingen nitrilhydrolys eller reduktion. Och används också som en användbar molekyl i syntesreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1,1-trifluoraceton används i en syntes av 2-trifluorometyl-7-azaindoler som börjar med 2,6-dihalopyridiner. Den härledda kirala iminen användes för att framställa enantiopenα -trifluormetylalaniner och diaminer via en Strecker-reaktion följt av antingen nitrilhydrolys eller reduktion. Och används också som en användbar molekyl i syntesreaktioner.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 421-50-1
Molekylformel C3H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 112.051
MDL-nummer MFCD00000423
InChI-nyckel FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
PubChem CID 9871
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorpropan-2-on
LEDER CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoroacetone
Smältpunkt <-78 °C
Densitet 1.252
Kokpunkt 21 °C till 24 °C
Flampunkt −31 °C (−24 °F)
Odör Kloroformliknande
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1748614
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 112.05
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.