Läs mer
1,1,1-Trifluoroaceton, TRC
Produktkod. 30454804
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30454804 5 g
1 options
Produktkod. 30454804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7800505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoroacetone
CAS 421-50-1
Molekylformel C3H3F3O
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3,3-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, Methyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 66412, Trifluoromethyl Methyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetone
InChI formel InChI=1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
LEDER CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorpropan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 112.05
Formel vikt 112.0136