Läs mer
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester |
| CAS | 109586-43-8 |
| Molekylformel | C10H9F3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(2-Propen-1-yl)phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F3O3S/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)16-17(14,15)10(11,12)13/h2-4,6-7H,1,5H2 |
| LEDER | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1CC=C |
| IUPAC-namn | (2-prop-2-enylphenyl) trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.24 |
| Formel vikt | 266.0224 |