Läs mer
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid (E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl Ester, TRC
Produktkod. 30450287
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30450287 100 mg
1 options
Produktkod. 30450287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790555100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid (E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl Ester
CAS 1370699-80-1
Molekylformel C27H28F3NO4S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H28F3NO4S/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)34-19-18-31(2)3)22-12-16-24(17-13-22)35-36(32,33)27(28,29)30/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+
LEDER CC\C(=C(\c1ccc(OCCN(C)C)cc1)/c2ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc2)\c3ccccc3
IUPAC-namn [4-[(E)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenyl] trifluoromethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 519.58
Formel vikt 519.1691