Läs mer
1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235314
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10235314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10235314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01808DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione
CAS 367-57-7
CAS Min % 97.0
Densitet 1.2700g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H5F3O2
Linjär formel CH3COCH2COCF3
MDL-nummer MFCD00000427
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
InChI-nyckel SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1-trifluorpentan-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 154.09
PubChem CID 73943
Formel vikt 154.09
Procent renhet 97%