missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,1-Trimethoxybutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1-Trimethoxybutane |
| CAS | 43083-12-1 |
| Molekylformel | C7H16O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Trimethyl Ester Orthobutyric Acid, 1,1,1-Trimethoxybutane, Methyl Orthobutyrate, Trimethyl Orthobutanoate, Trimethyl Orthobutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-5-6-7(8-2,9-3)10-4/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trimethoxybutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.1099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?