Läs mer
1,1,1-Trimethoxyoctane (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1-Trimethoxyoctane |
| CAS | 161838-87-5 |
| Molekylformel | C11H24O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Trimethyl Orthooctanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O3/c1-5-6-7-8-9-10-11(12-2,13-3)14-4/h5-10H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCCCCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trimethoxyoctane |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.31 |
| Formel vikt | 204.1725 |