Läs mer
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane, 97+%
Produktkod. 15497827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497827 5 g 5g
15487827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37863.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22031-12-5 | C41H39P3 | 624.68 g/mol
1,1,1-Tris(difenylfosfinometyl)etan används i kemikalier och läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,1,1-Tris(difenylfosfinometyl)etan används i
kemikalier och läkemedelsforskning.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22031-12-5
Molekylformel C41H39P3
Molekylvikt (g/mol) 624.68
MDL-nummer MFCD00014084
InChI-nyckel BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphos, 1,1,1-tris diphenylphosphinomethyl ethane, 1,1,1-tris diphenylphosphino-methyl ethane, 2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane-1,3-diyl bis diphenylphosphine, 1,3-bis diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane, phenyl triphos, acmc-1cr3v, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl-2-methylpropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methyl-propyl-diphenyl-phosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methylpropyl-diphenylphosphane
PubChem CID 423856
IUPAC-namn [3-difenylfosfanyl-2-(difenylfosfanylmetyl)-2-metylpropyl]-difenylfosfan
LEDER CC(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane
Smältpunkt 99°C to 102°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 624.67
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.