Läs mer
1,1,1-Tris(hydroximetyl)etan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485747
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485747 500 g 500g
11495747 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24324.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-85-0 | C5H12O3 | 120.148 g/mol
1,1,1-Tris(hydroximetyl)etan är en mellanprodukt vid tillverkning av alkyd- och polyesterhartser, pulverlackhartser, syntetiska smörjmedel baserade på polyolestrar, stabilisatorer för plaster, mjukgörare och pigmentbeläggningar. Det används i vissa fasförändringsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,1,1-Tris(hydroximetyl)etan är en mellanprodukt vid tillverkning av alkyd- och polyesterhartser, pulverlackhartser, syntetiska smörjmedel baserade på polyolestrar, stabilisatorer för plaster, mjukgörare och pigmentbeläggningar. Det används i vissa fasförändringsmaterial.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-85-0
Molekylformel C5H12O3
Molekylvikt (g/mol) 120.148
MDL-nummer MFCD00004687
InChI-nyckel QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
IUPAC-namn 2-(hydroximetyl)-2-metylpropan-1,3-diol
LEDER CC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Smältpunkt ∼190°C
Kokpunkt 137°C (15 mmHg)
Flampunkt 160°C (320°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1304452
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.