Läs mer
1,1,1-Tris(hydroximetyl)etan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10337170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10337170 500 g Plastflaska 500g
10133670 25 g Plastflaska 25g
10569053 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10337170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140515000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-85-0 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-85-0
Molekylformel C5H12O3
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00004687
InChI-nyckel QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
IUPAC-namn 2-(hydroximetyl)-2-metylpropan-1,3-diol
LEDER CC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1, 1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 200.0°C to 203.0°C
Färg Vitt
Flampunkt 150°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C(CH2OH)3
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, 520
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene
Formel vikt 120.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.