Läs mer
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane-d5, TRC
Produktkod. 30456591
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30456591 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT87634250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane-d5
CAS 103782-76-9
Molekylformel C6H9D5O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane-d5, 1,1,1-Trimethylolpropane-d5, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol-d5, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol-d5, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propanediol-d5, Addolink TR-d5, Ethriol-d5, Ethyltrimethylolmethane-d5, Ettriol-d5, NSC 3576-d4, RC Crosslinker TR-d4, TMP-d5, TMP (alcohol)-d5, Trimethylolpropane-d5, Tris(hydroxymethyl)propane-d5, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol-d5
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3/i3D,4D2,5D2
LEDER OC([2H])([2H])C(C([2H])([2H])O)(C([2H])O)CC
Molekylvikt (g/mol) 139.2
Formel vikt 139.1257