Läs mer
1,1′,1in.-Nitrilotri-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15824241
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Product Code. Kvantitet Unit Size
15824241 1 kg 1kg
1 options
Product Code. 15824241 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8082361000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-20-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 191.27
Specifications
Smältpunkt 50°C
Densitet 1.01 g/cm3 at 50°C
Kokpunkt 305°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004533
Kvantitet 1 kg