Läs mer
1,1':2',1' ':2' ',1' ' '-Quaterphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1':2',1' ':2' ',1' ' '-Quaterphenyl |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18/c1-3-11-19(12-4-1)21-15-7-9-17-23(21)24-18-10-8-16-22(24)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H |
| Formel vikt | 306.1409 |