Läs mer
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyetyl)-1-butanesulfonamid, TRC
Produktkod. 30133084
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133084 500 mg
30011894 50 mg
30012574 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN649505500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34454-99-4
Molekylformel C6H6F9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 343.17
Synonym N(2-Hydroxyethyl)perfluorobutanesulfonamide, N-(2-Hydroxyethyl)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutanesulfonamide;
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyetyl)butan-1-sulfonamid
LEDER OCCNS(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6F9NO3S/c7-3(8,5(11,12)13)4(9,10)6(14,15)20(18,19)16-1-2-17/h16-17H,1-2H2
Formel vikt 342.9925