Läs mer
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyetyl)-N-metyl-1-butansulfonamid, TRC
Produktkod. 30011789
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011789 100 mg
30009238 1 g
30003795 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN649510100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34454-97-2
Molekylformel C7 H8 F9 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 357.19
Synonym 2-[N-(Perfluorobutylsulfonyl)-N-methylamino]ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-perfluorobutane-1-sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-butanesulfonamide
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyetyl)-N-metyl-butan-1-sulfonamid
LEDER CN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(N-Methylperfluorobutanesulfamoyl)ethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8F9NO3S/c1-17(2-3-18)21(19,20)7(15,16)5(10,11)4(8,9)6(12,13)14/h18H,2-3H2,1H3
Formel vikt 357.0081
Procent renhet >95%