missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-1-pentanesulfinic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-1-pentanesulfinic Acid Sodium Salt |
| CAS | 129230-50-8 |
| Molekylformel | C10F21NaO2S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecane-1-sulfinate |
| InChI formel | InChI=1S/C10HF21O2S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)34(32)33;/h(H,32,33);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecane-1-sulfinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 606.13 |
| Formel vikt | 605.9181 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?